Tlačiť
Demecolcine 98 HPLC_ASSAY_METHOD
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
Synonymá: Colcemid
ALX430033M001 ALX430033M005
ENZOALX430033M001EA 72.9 EUR
ENZOALX430033M001 ENZOALX430033M005
Demecolcine 98 HPLC_ASSAY_METHOD
Demecolcine
Depolymerizes microtubules and inhibits their formation. Induces apoptosis.
Semisynthetic from colchicine (Prod. No. ALX-380-033).
Vzorec: C₂₁H₂₅NO₅
Mw: 371.433 g/mol
Číslo MDL: MFCD00075459
Číslo CAS: 477-30-5