Tlačiť
Noc-7 ≥96% (by HPLC)
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
Varování
Synonymá: 1-Hydroxy-2-oxo-3-(N-3-methyl-aminopropyl)-3-methyl-1-triazene
ALX430018M005 ALX430018M010
ENZOALX430018M005EA 140.79 EUR
ENZOALX430018M005 ENZOALX430018M010
Noc-7 ≥96% (by HPLC)
Noc-7
Nitric oxide (NO) donor.
The half-life time of 0.1 mM NOC-7 is 5 min at 37 °C in 0.1 M PBS, pH 7.4.
Reconstitute with 0.1 M sodium hydroxide solution to 10 - 50 mM.
Pozor: Protect from light and moisture. 
Vzorec: C₅H₁₄N₄O₂
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo CAS: 146724-84-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Purity ≥96% (HPLC)