Tlačiť
Spermine NONOate ≥97% (by NMR)
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
Varování
ALX4300135005 ALX430013M005 ALX430013M025
ENZOALX4300135005EA 244.69 EUR
ENZOALX4300135005 ENZOALX430013M005 ENZOALX430013M025
Spermine NONOate ≥97% (by NMR)
Spermine NONOate
Nitric oxide (NO) donor.
A convenient reagent for preparing aqueous solutions of NO. Relatively stable in alkaline solution.
Hygroscopic. Soluble in water, methanol or 100% ethanol.
Pozor: Protect from light and oxygen. Keep under inert gas.
Vzorec: C₁₀H₂₆N₆O₂
Skladovacia teplota: Ultra-Low Temperature Freezer (–80°C)
Číslo CAS: 136587-13-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Purity ≥97% (NMR)