Tlačiť
Gardiquimod ≥98% (by HPLC and UV method)
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
Nebezpečí
ALX420040M025 ALX420040M100
ENZOALX420040M025EA 264.34 EUR
ENZOALX420040M025 ENZOALX420040M100
Gardiquimod ≥98% (by HPLC and UV method)
Gardiquimod
TLR7 ligand.
Selective ligand for human or mouse toll-like receptor 7 (TLR7). Induces the activation of NF-κB in HEK 293 cells expressing TLR7. At high concentrations (3 µg/ml) slightly activates TLR8. More active than Imiquimod.
Soluble in DMSO (>40 mg/ml), dioxane (7 mg/ml), methanol (>40 mg/ml) or acetonitrile (2 mg/ml).
Vzorec: C₁₇H₂₃N₅O
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo CAS: 1020412-43-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Purity ≥98% (HPLC (UV))