Tlačiť
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová)
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
Varování
Synonymá: DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
ALX400034G001 ALX400034G005
ENZOALX400034G001EA 60.57 EUR
ENZOALX400034G001 ENZOALX400034G005
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová)
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová)
Vzorec: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Teplota tavenia: 240…244 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007140
Číslo CAS: 69-78-3
EINECS: 200-714-4