Tlačiť
3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavylium chloride ≥97% (by HPLC)
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
Varování
Synonymá: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromenylium chloride, Cyanidin chloride
ALX385003M010 ALX385003M050
ENZOALX385003M010EA 425.59 EUR
ENZOALX385003M010 ENZOALX385003M050
3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavylium chloride ≥97% (by HPLC)
3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavylium chloride
Nitric oxide (NO) scavenger.
Antioxidant flavonoid.
Soluble in methanol or 0.1% hydrochloric acid.
Vzorec: C₁₅H₁₁O₆Cl
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00017582
Číslo CAS: 528-58-5
EINECS: 208-438-6
Merck Index: 14,02687
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Purity ≥97% (HPLC)
Identity Determined by ¹H-NMR, ¹³C-NMR and MS