Tlačiť
Monensin monosodium salt
Dodávateľ: Enzo Life Sciences
Nebezpečí
ALX380026G001 ALX380026M100
ENZOALX380026G001EA 143.2 EUR
ENZOALX380026G001 ENZOALX380026M100
Monensin monosodium salt
Monensin monosodium salt
Vzorec: C₃₆H₆₁NaO₁₁
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00077826
Číslo CAS: 22373-78-0
EINECS: 244-941-7
OSN: 3462
ADR: 6.1,II