Tlačiť
3,5-Di-O-caffeoylquinic acid ≥97% (by HPLC)
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
Synonymá: Isochlorogenic acid, (1R,3R,4S,5R)-3,5-Bis((3-(3,4-dihydroxyphenyl)acryloyl)oxy)-1,4-dihydroxy-3-methylcyclohexane-1-carboxylic acid, 3,5-CQA, Isochlorogenic acid A
ALX350320M001 ALX350320M005
ENZOALX350320M001EA 195.75 EUR
ENZOALX350320M001 ENZOALX350320M005
3,5-Di-O-caffeoylquinic acid ≥97% (by HPLC)
3,5-Di-O-caffeoylquinic acid
Antioxidant.
Shows antiproliferative activity.
Soluble in DMSO or 100% ethanol.
Vzorec: C₂₅H₂₄O₁₂
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00951290
Číslo CAS: 2450-53-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Purity ≥97% by HPLC
Identity Determined by ¹H-NMR, ¹³C-NMR and MS
Source Isolated from Cynara scolymus