Tlačiť
Rosiglitazone ≥97% (by HPLC)
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
Synonymá: 5-(4-(2-(Methyl(pyridin-2-yl)amino)ethoxy)benzyl)thiazolidine-2,4-dione
ALX350125M025 ALX350125M100
ENZOALX350125M025EA 196.95 EUR
ENZOALX350125M025 ENZOALX350125M100
Rosiglitazone ≥97% (by HPLC)
Rosiglitazone
Insulin sensitising agent.
Peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPAR-γ) agonist. Hepatotoxic. Antidiabetic.
Soluble in DMSO (>25 mg/ml), 100% ethanol or methanol.
Vzorec: C₁₈H₁₉N₃O₃S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00871760
Číslo CAS: 122320-73-4
Merck Index: 14,08265
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Purity ≥97% by HPLC