Tlačiť
3,4-Di(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione ≥98%
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
Synonymá: 3,4-Di(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 3,4-Bis(3-indolyl)maleimide, Bisindolylmaleimide IV, Arcyriarubin A
ALX270052M001 ALX270052M005
ENZOALX270052M001EA 98.28 EUR
ENZOALX270052M001 ENZOALX270052M005
3,4-Di(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione ≥98%
3,4-Di(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
PKC inhibitor
Vzorec: C20H13N3O2
Číslo MDL: MFCD00236432
Číslo CAS: 119139-23-0