Tlačiť
3-Aminobenzamide
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
Synonymá: m-Aminobenzamide, INO-1001
ALX270044G001 ALX270044G005
ENZOALX270044G001EA 92.93 EUR
ENZOALX270044G001 ENZOALX270044G005
3-Aminobenzamide
3-Aminobenzamide
Vzorec: C₇H₈N₂O
Mw: 136.15
Teplota varu: 341 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 111…115 °C
Číslo MDL: MFCD00007989
Číslo CAS: 3544-24-9
EINECS: 222-586-9