Tlačiť
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid ≥98%, colourless oil, Ultrapure
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
BMLFA0020100 BMLFA0021000
ENZOBMLFA0020100EA 99.48 EUR
ENZOBMLFA0020100 ENZOBMLFA0021000
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid ≥98%, colourless oil, Ultrapure
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
Polyunsaturated fatty acid.
Soluble in ethanol, hexane and methylene chloride.
Vzorec: C₂₂H₃₂O₂
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00065722
Číslo CAS: 6217-54-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=405d38db02874f4083895c0237a0f9afd14a3b10&vid=44c7fe7b7b208769f34a5de99a18dcb81478fae4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Purity ≥98%