Tlačiť
WH-4-023 ≥99% (by HPLC)
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
Synonymá: 2,6-Dimethylphenyl (2,4-dimethoxyphenyl)(2-((4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl)amino)pyrimidin-4-yl)carbamate
ENZCHM1450005 ENZCHM1450010
ENZOENZCHM1450005EA 149.81 EUR
ENZOENZCHM1450005 ENZOENZCHM1450010
WH-4-023 ≥99% (by HPLC)
WH-4-023
Potent and orally active Lck/Src inhibitor.
Vzorec: C₃₂H₃₆N₆O₄
Mw: 568.7 g/mol
Číslo MDL: MFCD28138072
Číslo CAS: 837422-57-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7a331dcad8444035a99fa94589421a7cabad880&vid=2f66179776e9cc172ddfee31d3778eb4162e70ff&prid=web&clid=SAPDAM