Tlačiť
U-69593 (synthetic) ≥99% (by TLC), white solid
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
BMLN7050005 BMLN7050025
ENZOBMLN7050005EA 188.93 EUR
ENZOBMLN7050005 ENZOBMLN7050025
U-69593 (synthetic) ≥99% (by TLC), white solid
U-69593
Opioid receptor ligand.
Selective κ-opioid agonist. Thought to be selective for the κ-1 subtype (KD=3.8 nM in human cerebral cortex membranes). Immunomodulatory activity.
Soluble in 100% ethanol, 0.1 N hydrogen chloride, or DMSO. Insoluble in water or 0.1 N sodium hydroxide.
Vzorec: C₂₂H₃₂N₂O₂
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD05664586
Číslo CAS: 96744-75-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Purity ≥99% (TLC)