Clozapine-N-oxide ≥99% (by HPLC), yellow solid
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
|
Nebezpečí
|
BMLNS1050005
BMLNS1050025
ENZOBMLNS1050005EA
119.13
EUR
ENZOBMLNS1050005
ENZOBMLNS1050025
Clozapine-N-oxide ≥99% (by HPLC), yellow solid
Clozapine-N-oxide
Major metabolite of clozapine. Possesses little or no activity at 5-HT receptors.
- High Purity
- Active in vitro and in vivo
Soluble in water (5 mg/ml).
Vzorec:
C₁₈H₁₉ClN₄O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00210190 Číslo CAS: 34233-69-7 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Výsledky špecifikačného testu
Purity | ≥99% (HPLC) |