Tlačiť
HDBBE ≥95% (by TLC)
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI2730001 BMLEI2730005
ENZOBMLEI2730001EA 182.11 EUR
ENZOBMLEI2730001 ENZOBMLEI2730005
HDBBE ≥95% (by TLC)
HBDDE
Inhibits PKCα (IC50=43 µM) and PKCγ (IC50=50 µM) without inhibiting the δ, βI and βII isotypes.
  • PKC inhibitor
Orange solid.
Soluble in DMSO (25 mg/ml), ethanol (15 mg/ml warm) or water (10 mg/ml warm).
Vzorec: C₁₆H₁₈O₈
Teplota tavenia: 165…168 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00925616
Číslo CAS: 154675-18-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59135ffdb179844aa0d59654fc8d4a3f9746a86c&vid=2339f50bc53e28ef0418865656bba9078b5d15ee&prid=web&clid=SAPDAM