Tlačiť
Clozapine ≥99% (by HPLC)
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
Nebezpečí
BMLD1070050 BMLD1070500
ENZOBMLD1070050EA 97.07 EUR
ENZOBMLD1070050 ENZOBMLD1070500
Clozapine ≥99% (by HPLC)
Clozapine
Dopamine receptor and serotonin receptor antagonist.
Dopamine D₄ and D₂ receptor antagonist. High affinity for the cloned rat dopamine D4 receptor (Ki<20 nM). Atypical neuroleptic agent. Antagonist at 5HT2A, 5HT2C, 5HT3, 5HT6 and 5HT7 receptors.
Soluble in DMSO (30 mg/ml) or dilute aqueous acid.
Vzorec: C₁₈H₁₉ClN₄
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00153785
Číslo CAS: 5786-21-0
EINECS: 227-313-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02423
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6ce4b4b8154685056959613f75f535b469be6fb&vid=d958514cdd1f8ce5e7ea8598c9cb0d0a9f428755&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Purity ≥99% (HPLC)
Identity Determined by IR