3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one ≥98% (by HPLC)
Dodávateľ: ENZO LIFE SCIENCES
|
Varování
|
Synonymá:
MCI-186, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, Edaravone
BMLFR1030050
BMLFR1030250
ENZOBMLFR1030050EA
76.91
EUR
ENZOBMLFR1030050
ENZOBMLFR1030250
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one ≥98% (by HPLC)
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
A free radical scavenger and antioxidant. Displays beneficial effects in a rat model of ischemic brain damage.
Soluble in DMSO.
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂O Mw: 174.2 |
Číslo MDL:
MFCD00003138 Číslo CAS: 89-25-8 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Purity | ≥98% (HPLC) |
Appearance | White to beige to yellow powder |