Tlačiť
Kyselina dusičná 60% in water, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
133620010 133620025 133620011 133620026
ACRO133620010EA 68.19 EUR
ACRO133620010 ACRO133620025 ACRO133620011 ACRO133620026
Kyselina dusičná 60% in water, extra pure
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Teplota varu: ∼120 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –42 °C
Hustota: 1,33 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011349
Číslo CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
OSN: 2031
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Titration with NaOH 59.0 to 63.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 7.6 to 8.2 % H
Specific optical rotation +78° to +86° (20°C, 589 nm) (c=0.8 in chloroform)