Tlačiť
Hydroxid sodný 0.05 M NaOH (0.05N) volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
35249-1L 35249-500ML 35249-6X1L
35249-1LEA 89.45 EUR
35249-1L 35249-500ML 35249-6X1L
Hydroxid sodný 0.05 M NaOH (0.05N) volumetric solution, Fluka™
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Teplota varu: 100 °C (1,013 hPa)
Hustota: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 231-791-2
OSN: 1824
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)
Factor 0.995 - 1.005
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective