Tlačiť
Kyselina (±)-α-methoxyfenyloctová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M2876-10G M2876-25G M2876-5G
SIALM2876-10GEA 267.55 EUR
SIALM2876-10G SIALM2876-25G SIALM2876-5G
Kyselina (±)-α-methoxyfenyloctová, Sigma-Aldrich®
Kyselina (±)-α-methoxyfenyloctová
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota varu: 165 °C (24 hPa)
Teplota tavenia: 69…71 °C
Číslo MDL: MFCD00064217
Číslo CAS: 7021-09-2
EINECS: 230-300-9