Tlačiť
Heptafluorobutyric anhydride (HFAA), Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
77253-10ML 77253-50ML 77253-10X1ML
77253-10MLEA 245.89 EUR
77253-10ML 77253-50ML 77253-10X1ML
Heptafluorobutyric anhydride (HFAA), Supelco®
Heptafluorobutyric anhydride
Vzorec: C₈F₁₄O₃
Teplota varu: 108 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 14 °C
Hustota: 1,653 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00000432
Číslo CAS: 336-59-4
EINECS: 206-410-8
OSN: 3625
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11d432a16fec704767a62ee6495a977c3fb60ef5&vid=ecbd3a27289e020ae84495d81988cec2776c3c1e&prid=web&clid=SAPDAM