Tlačiť
Thiram, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Tetramethylthiuram disulphide
M-Clarity™ quality level = MQ100
T24201-100G T24201-5G
SIALT24201-100GEA 36.86 EUR
SIALT24201-100G SIALT24201-5G
Thiram, Sigma-Aldrich®
Thiram
Vzorec: C₆H₁₂N₂S₄
Teplota varu: 307 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 148…152 °C
Hustota: 1,426 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008325
Číslo CAS: 137-26-8
EINECS: 205-286-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09510