Tlačiť
Chloramfenikol
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Nebezpečí
A1806.0025 A1806.0050
A1806.0025EA 43.32 EUR
A1806.0025 A1806.0050
Chloramfenikol
Chloramfenikol
Vzorec: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Teplota varu: 645 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 150 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078159
Číslo CAS: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Merck Index: 13,02087