Cesium hydroxide 50% (w/w) , 99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
16505.MZ
16505.NF
16505.MZEA
503.1
EUR
16505.MZ
16505.NF
Cesium hydroxide 50% (w/w) , 99% (metals basis)
Cesium hydroxide
Purity: 99%
CAS No.: 21351-79-1
Molecular Formula: CsOH
Formula Weight: 149.91
Physical Form: Liquid
Density: 1.725
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
UN No.: 2681
MDL No.: MFCD00010964
Vzorec:
CsOH Mw: 149.91 Teplota tavenia: 338.85 Hustota: 1.725 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010964 Číslo CAS: 21351-79-1 EINECS: 244-344-1 OSN: 2681 ADR: 8 II |