Tlačiť
Cesium hydroxide 50% in water 99.9% (trace metals basis) p.a.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
213601000 213605000 213600000
ACRO213601000EA 197.75 EUR
ACRO213601000 ACRO213605000 213600000.
Cesium hydroxide 50% in water 99.9% (trace metals basis) p.a.
Cesium hydroxide
Vzorec: CsOH
Číslo MDL: MFCD00010964
Číslo CAS: 21351-79-1
EINECS: 244-344-1
OSN: 2681
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02022