Tlačiť
Cesium hydroxide 50% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
232068-100G 232068-500G
SIAL232068-100GEA 357.7 EUR
SIAL232068-100G SIAL232068-500G
Cesium hydroxide 50% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Cesium hydroxide
Vzorec: CsOH
Mw: 149.91
Teplota tavenia: 338.85
Hustota: 3.675
Číslo MDL: MFCD00010964
Číslo CAS: 21351-79-1
EINECS: 244-344-1
OSN: 2681
ADR: 8 II