Tlačiť
Hydroxid cesný monohydrát 96% CsCO₃ <5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22480.06 B22480.14 B22480.22 B22480.36
B22480.06EA 35.09 EUR
B22480.06 B22480.14 B22480.22 B22480.36
Hydroxid cesný monohydrát 96% CsCO₃ <5%
Hydroxid cesný monohydrát
Purity: 96% CAS No.: 35103-79-8 Molecular Formula: CsOH.H2O Formula Weight: 167.93 (149.91anhy) Odour: Odourless Melting Point: 205-206° UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00149664
Vzorec: HCsO·1H₂O
Mw: 167.93
Teplota tavenia: 205…206 °C
Hustota: 1.870
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149664
Číslo CAS: 35103-79-8
EINECS: 244-344-1
OSN: 3262
ADR: 8 II
Merck Index: 12,02055