Tlačiť
Borane dimethyl sulphide complex 2 mol/l in THF, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Borane-methyl sulphide complex
185071000 185078000
185071000.EA 124.75 EUR
185071000. 185078000.
Borane dimethyl sulphide complex 2 mol/l in THF, AcroSeal®
Borane dimethyl sulphide complex
Vzorec: C₂H₉BS
Teplota vzplanutia: –17 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013189
Číslo CAS: 13292-87-0
EINECS: 236-313-6
OSN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.8 to 2.2 M
Loss on drying 4 % to 9 % (1 g, 105°C) (vacuum)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) (on dry substance)