Tlačiť
Hydroxid barnatý oktahydrát 99.95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
377820050 377820250
ACRO377820050EA 75.41 EUR
ACRO377820050 ACRO377820250
Hydroxid barnatý oktahydrát 99.95%
Hydroxid barnatý oktahydrát
Vzorec: Ba(OH)₂·8H₂O
Teplota tavenia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149152
Číslo CAS: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
OSN: 3262
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.05 %