Tlačiť
Barium hydroxide hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
450170-25G 450170-5G
SIAL450170-25GEA 228.64 EUR
SIAL450170-25G SIAL450170-5G
Barium hydroxide hydrate, Sigma-Aldrich®
Barium hydroxide hydrate
Vzorec: H₂BaO₂·H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 40226-30-0
EINECS: 241-234-5
OSN: 3262
ADR: 8,III