Tlačiť
3-Pyridineboronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Pyridinylboronic acid, Pyridin-3-ylboronic acid, Pyridine-3-boronic acid
359650010 359650050
ACRO359650010EA 112.96 EUR
ACRO359650010 ACRO359650050
3-Pyridineboronic acid 95%
3-Pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₆BNO₂
Mw: 122.92
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00674177
Číslo CAS: 1692-25-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light orange Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %