Tlačiť
3-Pyridineboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Pyridinylboronic acid, Pyridin-3-ylboronic acid, Pyridine-3-boronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
512125-1G 512125-25G 512125-5G
SIAL512125-1GEA 86.24 EUR
SIAL512125-1G SIAL512125-25G SIAL512125-5G
3-Pyridineboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-Pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₆BNO₂
Mw: 122.92
Číslo MDL: MFCD00674177
Číslo CAS: 1692-25-7