Tlačiť
(±)-3-Hydroxybutyric acid 95%, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Hydroxybutyric acid, DL-3-Hydroxybutyric Acid, (±)-3-Hydroxybutanoic acid
121050050 121050100 121050500
ACRO121050050EA 116.96 EUR
ACRO121050050 ACRO121050100 ACRO121050500
(±)-3-Hydroxybutyric acid 95%, Technical Grade
(±)-3-Hydroxybutyric acid
Vzorec: C₄H₈O₃
Mw: 104.11
Teplota varu: 118…120 °C (2 mmHg)
Teplota vzplanutia: 112 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00004546
Číslo CAS: 300-85-6
EINECS: 206-099-9
Merck Index: 12,04861
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white to light yellow Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 94 to 106 %
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +80° to +86° (20°C, 589 nm) (c=1, DMF)