Tlačiť
(±)-3-Hydroxybutyric acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Hydroxybutyric acid, DL-3-Hydroxybutyric Acid, (±)-3-Hydroxybutanoic acid
H30426.06 H30426.14
H30426.06EA 124.17 EUR
H30426.06 H30426.14
(±)-3-Hydroxybutyric acid ≥98%
(±)-3-Hydroxybutyric acid
Purity: 98% CAS No.: 300-85-6 Molecular Formula: C4H8O3 Formula Weight: 104.10 Odour: Odourless Melting Point: 36-39° MDL No.: MFCD00004546
Vzorec: C₄H₈O₃
Mw: 104.11
Teplota varu: 269
Teplota tavenia: 36…39 °C
Hustota: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004546
Číslo CAS: 300-85-6
EINECS: 206-099-9
Merck Index: 12,04861