Tlačiť
5-Bromo-2,3-diaminopyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromopyridine-2,3-diyldiamine, 2,3-Diamino-5-bromopyridine
350330050 350330250
ACRO350330050EA 24.19 EUR
ACRO350330050 ACRO350330250
5-Bromo-2,3-diaminopyridine 97%
5-Bromo-2,3-diaminopyridine
Vzorec: C₅H₆BrN₃
Teplota varu: 321 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 160…165 °C
Číslo MDL: MFCD00460094
Číslo CAS: 38875-53-5
EINECS: 254-172-9
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to light brown to purple Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %