Tlačiť
5-Bromo-2,3-diaminopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 5-Bromopyridine-2,3-diyldiamine, 2,3-Diamino-5-bromopyridine
M-Clarity™ quality level = MQ200
551899-25G 551899-5G
SIAL551899-25GEA 206.98 EUR
SIAL551899-25G SIAL551899-5G
5-Bromo-2,3-diaminopyridine, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2,3-diaminopyridine
Vzorec: C₅H₆BrN₃
Teplota varu: 321 °C (1013 hPa)
Číslo MDL: MFCD00460094
Číslo CAS: 38875-53-5
EINECS: 254-172-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III