Tlačiť
Cholesterol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C8503-100G C8503-1KG C8503-25G C8503-500G C8503-5KG
SIALC8503-100GEA 148.01 EUR
SIALC8503-100G SIALC8503-1KG SIALC8503-25G SIALC8503-500G SIALC8503-5KG
Cholesterol, Sigma-Aldrich®
Cholesterol
Vzorec: C₂₇H₄₆O
Teplota varu: 360 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 147…150 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00003646
Číslo CAS: 57-88-5
EINECS: 200-353-2
Merck Index: 13,02221