Tlačiť
Cholesterol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C3045-100G C3045-25G C3045-5G
SIALC3045-100GEA 1460.09 EUR
SIALC3045-100G SIALC3045-25G SIALC3045-5G
Cholesterol, Sigma-Aldrich®
Cholesterol
Vzorec: C₂₇H₄₆O
Teplota varu: 360 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 147…150 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00003646
Číslo CAS: 57-88-5
EINECS: 200-353-2
Merck Index: 13,02221