Tlačiť
β-Alanin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A9920-100G A9920-10MG
SIALA9920-100GEA 35.22 EUR
SIALA9920-100G SIALA9920-10MG
β-Alanin, Sigma-Aldrich®
β-Alanin
Vzorec: C₃H₇NO₂
Teplota varu: 201 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 94 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008200
Číslo CAS: 107-95-9
EINECS: 203-536-5
Merck Index: 13,00204