Tlačiť
2-Hydroxyisobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
323594-100G 323594-25G
SIAL323594-100GEA 185.32 EUR
SIAL323594-100G SIAL323594-25G
2-Hydroxyisobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Vzorec: C₄H₈O₃
Teplota varu: 212 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 77 °C
Číslo MDL: MFCD00004459
Číslo CAS: 594-61-6
EINECS: 209-848-8