2-Hydroxyisobutyric acid, (max. 2% H₂O) 99% (dry weight)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13146.14
A13146.22
A13146.36
A13146.14EA
50.94
EUR
A13146.14
A13146.22
A13146.36
2-Hydroxyisobutyric acid, (max. 2% H₂O) 99% (dry weight)
2-Hydroxyisobutyric acid
Purity: 99%
CAS No.: 594-61-6
Molecular Formula: C4H8O3
Formula Weight: 104.11
Melting Point: 77-80°
Boiling Point: 114°/12mm
MDL No.: MFCD00004459
Vzorec:
C₄H₈O₃ Teplota varu: 114 °C (12 mmHg) Teplota tavenia: 77…80 °C Hustota: 1,24 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004459 Číslo CAS: 594-61-6 EINECS: 209-848-8 |