2-Fluoroisobutyric acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H25837.MD
H25837.03
H25837.MDEA
69.7
EUR
H25837.MD
H25837.03
2-Fluoroisobutyric acid 95%
2-Fluoroisobutyric acid
Purity: 95%
CAS No.: 63812-15-7
Molecular Formula: C4H7FO2
Formula Weight: 106.10
Refractive Index: 1.3850
Boiling Point: 57-58°/10mm
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD03452788
Vzorec:
C₄H₇FO₂ Mw: 106.1 Teplota varu: 57…58 °C (10 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03452788 Číslo CAS: 63812-15-7 ADR: 8 II |