Tlačiť
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L19284.06 L19284.14
L19284.06EA 57.36 EUR
L19284.06 L19284.14
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine 96%
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Purity: 96% CAS No.: 70258-18-3 Molecular Formula: C6H5Cl2N Formula Weight: 162.02 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-42° Beilstein Reference: 1635690 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00125366
Vzorec: C₆H₅Cl₂N
Teplota tavenia: 37…42 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00125366
Číslo CAS: 70258-18-3
OSN: 3261
ADR: 8,II