Tlačiť
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
516910-25G 516910-5G
SIAL516910-25GEA 105.5 EUR
SIAL516910-25G SIAL516910-5G
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅Cl₂N
Teplota tavenia: 37 °C
Číslo MDL: MFCD00125366
Číslo CAS: 70258-18-3
OSN: 3261
ADR: 8,II