Tlačiť
2-Bromoisobutyric acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
305201000 305200050 305205000
ACRO305201000EA 90.65 EUR
ACRO305201000 ACRO305200050 ACRO305205000
2-Bromoisobutyric acid 98%
2-Bromoisobutyric acid
Vzorec: C₄H₇BrO₂
Teplota varu: 198…200 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 41…46 °C
Hustota: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004168
Číslo CAS: 2052-01-9
EINECS: 218-139-2
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to orange Semitransparent crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %