Tlačiť
2-Bromoisobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
306851-100G 306851-25G
SIAL306851-100GEA 105.9 EUR
SIAL306851-100G SIAL306851-25G
2-Bromoisobutyric acid, Sigma-Aldrich®
2-Bromoisobutyric acid
Vzorec: C₄H₇BrO₂
Teplota varu: 198…200 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 48 °C
Hustota: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00004168
Číslo CAS: 2052-01-9
EINECS: 218-139-2
OSN: 3261
ADR: 8,II