Tlačiť
2-Bromoisobutyric acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-2-methylpropanoic acid, α-Bromoisobutyric acid, 2-Bromo-2-methylpropionic acid
A15854.14 A15854.22 A15854.36
A15854.14EA 34.37 EUR
A15854.14 A15854.22 A15854.36
2-Bromoisobutyric acid ≥98%
2-Bromoisobutyric acid
Purity: 98% CAS No.: 2052-01-9 Molecular Formula: C4H7BrO2 Formula Weight: 167.00 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 1745543 Merck Reference: 14,1421 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004168
Vzorec: C₄H₇BrO₂
Mw: 167
Teplota varu: 198…200 °C
Teplota tavenia: 42…46 °C
Hustota: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004168
Číslo CAS: 2052-01-9
EINECS: 218-139-2
OSN: 3261
ADR: 8 III