Tlačiť
DL-Alanin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (±)-Alanine, DL-α-Alanine, H-DL-Ala-OH, α-Alanine
M-Clarity™ quality level = MQ200
A7502-1KG A7502-5KG
SIALA7502-1KGEA 223.02 EUR
SIALA7502-1KG SIALA7502-5KG
DL-Alanin, Sigma-Aldrich®
DL-Alanin
Vzorec: C₃H₇NO₂
Teplota varu: 189 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 79 °C
Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064408
Číslo CAS: 302-72-7
EINECS: 206-126-4
Merck Index: 13,00203