DL-Alanin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(±)-Alanine, DL-α-Alanine, H-DL-Ala-OH, α-Alanine
159091000
159095000
ACRO159091000EA
65.38
EUR
ACRO159091000
ACRO159095000
DL-Alanin 99%
DL-Alanin
Vzorec:
C₃H₇NO₂ Teplota varu: 189 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 272…275 °C (rozkl.) Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064408 Číslo CAS: 302-72-7 EINECS: 206-126-4 Merck Index: 13,00203 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.2 % (105°C, 3 hrs) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
UV transmittance | ≥95 % (C=10, H2O, 430 nm) 1 cm cell |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |
Chloride (Cl) | ≤200 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤300 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Arsenic oxide (As2O3) | ≤1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Other amino acids | ≤0.5 % (TLC) |